Läs mer
2-Bromopyridine, 99%
Produktkod. p-7021063
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450773 25 g 25g
11460773 100 g 100g
11339659 250 g 250g
11470773 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11450773 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13241.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 109-04-6 | C5H4BrN | 157.998 g/mol
2-Bromopyridin används vid framställning av en mängd olika biologiskt aktiva föreningar som antimalariamedel. Det används också för att förbereda beta-adrenoceptoragonist.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromopyridin används vid framställning av en mängd olika biologiskt aktiva föreningar som antimalariamedel. Det används också för att förbereda beta-adrenoceptoragonist.
Löslighet
Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från värme, gnistor och lågor. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och syraklorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-04-6
Molekylformel C5H4BrN
Molekylvikt (g/mol) 157.998
MDL-nummer MFCD00006219
InChI-nyckel IMRWILPUOVGIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromopyridine, pyridine, 2-bromo, 2-bromo-pyridine, 2-pyridyl bromide, alpha-bromopyridine, beta-bromopyridine, bromopyridine, 2-bromopyridin, 2-bromo pyridine, unii-7z7mlc4vd8
PubChem CID 7973
ChEBI CHEBI:51574
IUPAC-namn 2-brompyridin
LEDER C1=CC=NC(=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromopyridine
Densitet 1.625
Kokpunkt 192°C to 194°C
Flampunkt 97°C (207°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.572
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 105789
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 158
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.