missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromopyridine-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromopyridine-d4 |
| CAS | 70766-71-1 |
| Molekylformel | C5 2H4 Br N |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1nc(Br)c([2 H])c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2-bromo-3,4,5,6-tetradeuteriopyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.02 |
| Formel vikt | 160.9778 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?