Läs mer
2-Bromopyridine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromopyridine-d4 |
| CAS | 70766-71-1 |
| Molekylformel | C5 2H4 Br N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Pyridine-2,3,4,5-d4, 6-bromo- (9CI, ACI), 6-Bromopyridine-2,3,4,5-d4 (ACI), 2-Bromo-3,4,5,6-tetradeuteriopyridine, 2-Bromopyridine-D4, 2-Bromopyridine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1nc(Br)c([2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2-bromo-3,4,5,6-tetradeuteriopyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.02 |
| Formel vikt | 160.9778 |