missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromopyridine N-Oxide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromopyridine N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 80866-91-7 |
| Molekylformel | C5H4BrNO . (HCl) |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Pyridine, 2-bromo-, 1-oxide, hydrochloride (1:1) (ACI), Pyridine, 2-bromo-, 1-oxide, compd. with hydrochloric acid (7CI), Pyridine, 2-bromo-, 1-oxide, hydrochloride (6CI, 9CI), 2-Bromopyridine 1-oxide hydrochloride, 2-Bromopyridine N-oxide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrNO.ClH/c6-5-3-1-2-4-7(5)8;/h1-4H;1H |
| LEDER | Cl.[O-][n+]1ccccc1Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-oxidopyridin-1-ium;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.45 |
| Formel vikt | 208.9243 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?