missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromopyridine N-Oxide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromopyridine N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 80866-91-7 |
| Molekylformel | C5H4BrNO . (HCl) |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Pyridine, 2-bromo-, 1-oxide, hydrochloride (1:1) (ACI), Pyridine, 2-bromo-, 1-oxide, compd. with hydrochloric acid (7CI), Pyridine, 2-bromo-, 1-oxide, hydrochloride (6CI, 9CI), 2-Bromopyridine 1-oxide hydrochloride, 2-Bromopyridine N-oxide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4BrNO.ClH/c6-5-3-1-2-4-7(5)8;/h1-4H;1H |
| LEDER | Cl.[O-][n+]1ccccc1Br |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-oxidopyridin-1-ium;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.45 |
| Formel vikt | 208.9243 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?