Läs mer
2-bromopyridin, TRC
Artikelnummer. 30006809
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
25 g
Artikelnummer. Kvantitet
30006809 25 g
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30006809 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68672525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-04-6
Molekylformel C5H4BrN
Molekylvikt (g/mol) 158
Synonym 2-Bromopyridin, 2-Pyridyl Bromide, NSC 8031, Pyridin-2-yl bromide, o-Bromopyridine, beta-Bromopyridine;
IUPAC-namn 2-bromopyridin
LEDER Brc1ccccn1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 2-Bromopyridine
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Formel vikt 156.9527
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.