Läs mer
2-Bromopyrimidin, 98+%
Produktkod. 11474864
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474864 100 g 100g
11329659 1 g 1g
11454864 5 g 5g
11464864 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11474864 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13791.22
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
CAS: 4595-60-2 | C4H3BrN2 | 158,99 g/mol
2-Bromopyrimidin används vid framställning av 2,7-bis(2-pyrimidyl)-9,9-dihexylfluoren genom korskoppling med 9,9-dihexylfluoren-2,7-diboronsyra. Den genomgår mikrovågsassisterad aminokarbonylering vid C-2 med palladium och molybdenhexakarbonyl.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Bromopyrimidin används vid framställning av 2,7-bis(2-pyrimidyl)-9,9-dihexylfluoren genom korskoppling med 9,9-dihexylfluoren-2,7-diboronsyra. Den genomgår mikrovågsassisterad aminokarbonylering vid C-2 med palladium och molybdenhexakarbonyl.
Löslighet Blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, syraklorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4595-60-2
Molekylformel C4H3BrN2
Molekylvikt (g/mol) 158.99
MDL-nummer MFCD00014601
InChI-nyckel PGFIHORVILKHIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2-bromo, 2-brompyrimidin, bromopyrimidine, 2-bromo pyrimidine, 2-bromo-pyrimidine, 2-bromanylpyrimidine, pubchem6901, acmc-1aqvo, 2-bromo-1,3-diazine, 2-bromopyrimidine
PubChem CID 78345
IUPAC-namn 2-brompyrimidin
LEDER BrC1=NC=CC=N1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Bromopyrimidine
Smältpunkt 53 °C till 57 °C
Kokpunkt 62 °C till 64 °C (1,5 mmHg)
Kvantitet 100 g
Beilstein 605945
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 158.99
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.