Läs mer
2-Bromoquinoline, 98%
Produktkod. 15595256 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15595256 5 g 5g
15311047 1 g 1g
15505266 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15595256 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 457640050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2005-43-8 | C9H6BrN | 208.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2005-43-8
Molekylformel C9H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 208.06
MDL-nummer MFCD00234480
InChI-nyckel QKJAZPHKNWSXDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 2-bromo, bromoquinoline, pubchem21827, acmc-1cfcf, 2-bromoquinoline, ksc201o8j, 2-bromoquinoline 1g, abbypharma ap-12-10890
PubChem CID 2762756
IUPAC-namn 2-bromoquinoline
LEDER BrC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoquinoline
Smältpunkt 49.0°C to 51.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 208.06
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromoquinoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.