Läs mer
2-Bromoquinoxaline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15468558
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15468558 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15468558 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61967.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoquinoxaline
CAS 36856-91-4
Smältpunkt 56°C to 60°C
Molekylformel C8H5BrN2
MDL-nummer MFCD07368206
Kvantitet 1 g
Synonym quinoxaline, 2-bromo, bromoquinoxaline, 2-bromoquinoxaline, ksc226a0j
InChI-nyckel XVKLMYQMVPHUPN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)N=CC(=N2)Br
IUPAC-namn 2-bromoquinoxaline
Molekylvikt (g/mol) 209.046
PubChem CID 582225
Formel vikt 209.04
Procent renhet 97%