Läs mer
2-bromostyren, 96%, stabb. med ca 0,05 % 4-tert-butylkatekol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11441217
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11441217 25 g 25g
11431217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24181.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2039-88-5 | C8H7Br | 183.048 g/mol
2-Bromostyren används som tvärbindningsmedel i brandbeständiga bromostyren-tvärbundna polyestrar. Vidare används det för att framställa trans-1-(2-bromfenyl)-2-(3-bromfenyl)eten genom att reagera med 1-brom-3-jodbensen, innefattande palladium(II)acetat som katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Bromostyren används som tvärbindningsmedel i brandbeständiga bromostyren-tvärbundna polyestrar. Vidare används det för att framställa trans-1-(2-bromfenyl)-2-(3-bromfenyl)eten genom att reagera med 1-brom-3-jodbensen, innefattande palladium(II)acetat som katalysator.
Löslighet
Blandbar med metanol.
Noter
Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel och halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2039-88-5
Molekylformel C8H7Br
Molekylvikt (g/mol) 183.048
MDL-nummer MFCD00000076
InChI-nyckel SSZOCHFYWWVSAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromostyrene, 1-bromo-2-vinylbenzene, o-bromostyrene, benzene, 1-bromo-2-ethenyl, unii-9a96gp6z5d, styrene, o-bromo, 2-bromo-styrene, o-bromovinylbenzene, pubchem23975, 2-bromo-1-vinylbenzene
PubChem CID 16264
IUPAC-namn 1-brom-2-etenylbensen
LEDER C=CC1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromostyrene
Namnnotering stabilized with ≈0.05% 4-tert-butylcatechol
Smältpunkt -53°C
Densitet 1.416
Kokpunkt 102°C to 104°C (22 mmHg)
Flampunkt 85°C (185°F)
Brytningsindex 1.592
Kvantitet 25 g
Beilstein 2323537
Löslighetsinformation Miscible with methanol.
Formel vikt 183.05
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.