Läs mer
2-Bromoterephthalic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10181192 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10181192 25 g 25g
11955051 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10181192 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 369810250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 586-35-6 | Molecular Formula: C8H5BrO4 | Molecular Weight: 245.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 586-35-6
Molekylformel C8H5BrO4
Molekylvikt (g/mol) 245.03
MDL-nummer MFCD00002403
InChI-nyckel QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoterephthalic acid, 2-bromobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 2-bromoterephthalicacid, 2-bromo-terephthalic acid, 2-bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-bromo, labotest-bb lt00454996, pubchem12798, 2-bromo terephthalic acid, acmc-1aoy9
PubChem CID 68513
IUPAC-namn 2-bromotereftalsyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)Br)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoterephthalic acid
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 295,0 °C till 297,0 °C
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H3(CO2H)2
Kvantitet 25 g
Beilstein 09,848
Formel vikt 245.03
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromoterephthalic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.