Läs mer
2-Bromotereftalsyra, 97 %
Produktkod. 11486997
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486997 100 g 100g
11466997 5 g 5g
11476997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14393.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 586-35-6 | C8H5BrO4 | 245,028 g/mol
2-Bromotereftalsyra används som biokemikalie för proteomikforskning. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, färgämnen och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Bromotereftalsyra används som en biokemikalie för proteomikforskning. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, färgämnen och jordbrukskemikalier.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 586-35-6
Molekylformel C8H5BrO4
Molekylvikt (g/mol) 245.028
MDL-nummer MFCD00002403
InChI-nyckel QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoterephthalic acid, 2-bromobenzene-1,4-dicarboxylic acid, 2-bromoterephthalicacid, 2-bromo-terephthalic acid, 2-bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-bromo, labotest-bb lt00454996, pubchem12798, 2-bromo terephthalic acid, acmc-1aoy9
PubChem CID 68513
IUPAC-namn 2-bromotereftalsyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)Br)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromoterephthalic acid
Smältpunkt 297 °C till 300 °C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2616163
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 245.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.