Läs mer
2-Bromotetradecane, 95%
Produktkod. 11383106
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383106 5 g 5g
11393106 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383106 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10974.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 74036-95-6 | C14H29Br | 277.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74036-95-6
Molekylformel C14H29Br
Molekylvikt (g/mol) 277.29
MDL-nummer MFCD00045033
InChI-nyckel WZGQIDWFBFDMLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetradecane, 2-bromo
PubChem CID 12798926
IUPAC-namn 2-bromotetradekan
LEDER CCCCCCCCCCCCC(C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromotetradecane
Kokpunkt 160°C to 161°C (8 mmHg)
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 5 g
Beilstein 2071530
Formel vikt 277.3
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.