Läs mer
2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11305115
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11305115 1 g 1g
15454037 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11305115 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31096.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 464192-28-7 | Molecular Formula: C4H2BrNOS | Molecular Weight: 192.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 464192-28-7
Molekylformel C4H2BrNOS
Molekylvikt (g/mol) 192.03
MDL-nummer MFCD03788567
InChI-nyckel DJUWIZUEHXRECB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-formylthiazole, 2-bromothiazole-5-carbaldehyde, 2-bromo-5-fomylthiazole, 2-bromo-thiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-bromo, 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-bromothiazole-5-carboxaldehyde, 2-bromo-5-formyl-1,3-thiazole, pubchem21412, 2-bromo-thiazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 2773259
IUPAC-namn 2-brom-1,3-tiazol-5-karbaldehyd
LEDER BrC1=NC=C(S1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde
Smältpunkt 92 °C till 96 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 192.03
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.