Läs mer
2-bromotiazol, 99 %
Código de producto. 11442607
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
11442607 50 g 50g
11432607 10 g 10g
11319659 25 g 25g
11452607 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11442607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14838.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 3034-53-5 | C3H2BrNS | 164,02 g/mol
2-Bromtiazol, är endast avsedd för forskningsändamål. Det används också som arylhalogenid som används för att N-arylera 5- och 7-azaindoler. Kopparkatalyserad cyanering ger 2-cyanotiazol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Bromtiazol, är endast avsedd för forskningsändamål. Det används också som arylhalogenid som används för att N-arylera 5- och 7-azaindoler. Kopparkatalyserad cyanering ger 2-
cyanotiazol Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, vätebromidgas, kväveoxider (NOx), svaveloxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 3034-53-5
Molekylformel C3H2BrNS
Molekylvikt (g/mol) 164.02
MDL-nummer MFCD00005316
InChI-nyckel RXNZFHIEDZEUQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromothiazole, thiazole, 2-bromo, 2-bromo thiazole, 2-bromo-thiazole, 2-thiazolyl bromide, thiazole, bromo, bromothiazole, bromo-thiazole, 2 bromothiazole, 2-bromothiazol
PubChem CID 76430
IUPAC-namn 2-brom-1,3-tiazol
LEDER C1=CSC(=N1)Br
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2-Bromothiazole
Densitet 1.836
Kokpunkt 171 °C
Flampunkt 63 °C (145 °F)
Brytningsindex 1.593
Kvantitet 50 g
Beilstein 105724
Löslighetsinformation Den är olöslig i vatten.
Formel vikt 164.02
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.