Läs mer
2-Bromotiazol, TRC
Produktkod. 30342686
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30342686 50 g
1 options
Produktkod. 30342686 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68816050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromothiazole
CAS 3034-53-5
Molekylformel C3 H2 Br N S
Kvantitet 50 g
Synonym 2-Bromothiazole, 2-Bromo-1,3-thiazole, NSC 91532
InChI formel InChI=1S/C3H2BrNS/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
LEDER Brc1nccs1
IUPAC-namn 2-bromo-1,3-tiazol
Molekylvikt (g/mol) 164.02
Formel vikt 162.9091