Läs mer
2-Bromotiazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromothiazole |
| CAS | 3034-53-5 |
| Molekylformel | C3 H2 Br N S |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-Bromothiazole, 2-Bromo-1,3-thiazole, NSC 91532 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2BrNS/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H |
| LEDER | Brc1nccs1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1,3-tiazol |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.02 |
| Formel vikt | 162.9091 |