Läs mer
2-Bromothioanisole, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10698201 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10698201 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10698201 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 303610010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 19614-16-5
Molekylformel C7H7BrS
Molekylvikt (g/mol) 203.097
MDL-nummer MFCD00000066
InChI-nyckel ALAQDUSTXPEHMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromothioanisole, 2-bromo thioanisole, 1-bromo-2-methylthio benzene, o-bromothioanisole, 1-bromo-2-methylsulfanyl benzene, benzene, 1-bromo-2-methylthio, 2-bromophenyl methyl sulphide, o-bromo methylthio benzene, 2-bromophenyl methyl sulfide, 1-bromo-2-methylsulfanyl-benzene
PubChem CID 88166
IUPAC-namn 1-bromo-2-methylsulfanylbenzene
LEDER CSC1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromothioanisole
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel BrC6H4SCH3
Brytningsindex 1.6320 to 1.6340 (20°C, 589nm)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 203.11
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid