Läs mer
2-Bromothioanisol, 98 %
Produktkod. 11480204
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480204 25 g 25g
11460204 1 g 1g
11470204 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480204 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13632.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 19614-16-5 | C7H7BrS | 203,097 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19614-16-5
Molekylformel C7H7BrS
Molekylvikt (g/mol) 203.097
MDL-nummer MFCD00000066
InChI-nyckel ALAQDUSTXPEHMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromothioanisole, 2-bromo thioanisole, 1-bromo-2-methylthio benzene, o-bromothioanisole, 1-bromo-2-methylsulfanyl benzene, benzene, 1-bromo-2-methylthio, 2-bromophenyl methyl sulphide, o-bromo methylthio benzene, 2-bromophenyl methyl sulfide, 1-bromo-2-methylsulfanyl-benzene
PubChem CID 88166
IUPAC-namn 1-brom-2-metylsulfanylbensen
LEDER CSC1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromothioanisole
Smältpunkt -24 °C
Densitet 1.524
Kokpunkt 140 °C till 141 °C (20 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.633
Kvantitet 25 g
Beilstein 2243716
Formel vikt 203.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.