Läs mer
2-Bromtiofen-3-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10387634
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10387634 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10603645 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10387634 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56604CB
Kemiska identifierare
CAS 1860-99-7
Molekylformel C5H3BrOS
Molekylvikt (g/mol) 191.042
MDL-nummer MFCD09025880
InChI-nyckel MMEGVQIGIBCTHI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12245921
IUPAC-namn 2-bromtiofen-3-karbaldehyd
LEDER C1=CSC(=C1C=O)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromothiophene-3-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-bromo-3-thiophenecarboxaldehyde, 3-thiophenecarboxaldehyde, 2-bromo, 2-bromo-3-formylthiophene, 2-bromo-3-thiophenecarbaldehyde, 2-bromo-thiophene-3-carbaldehyde, 2-bromothiophene-3-carboxaldehyde, 3-thiophenecarboxaldehyde,2-bromo, 2-bromo-3-thiophenaldehyde, 2-bromanylthiophene-3-carbaldehyde
Formel vikt 191.05
Procent renhet 97%