Läs mer
2-Bromtiofen-3-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10467493
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10467493 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10337404 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10467493 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56616CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 56182-43-5
Molekylformel C5H2BrNS
Molekylvikt (g/mol) 188.042
MDL-nummer MFCD09064981
InChI-nyckel GHMDOVNPFWGFSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-cyanothiophene, 2-bromo-3-cyanothiophen, 2-bromo-3-thiophenecarbonitrile, 2-bromo-thiophene-3-carbonitrile, 3-thiophenecarbonitrile,2-bromo, 2-bromanylthiophene-3-carbonitrile, 3-thiophenecarbonitrile, 2-bromo
PubChem CID 12079026
IUPAC-namn 2-bromtiofen-3-karbonitril
LEDER C1=CSC(=C1C#N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromothiophene-3-carbonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.05
Procent renhet 97%