Läs mer
2-bromothiofen, 98+%
Produktkod. 11423974
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423974 50 g 50g
11433974 250 g 250g
11413974 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423974 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11959.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
CAS: 1003-09-4 | C4H3BrS | 163,03 g/mol
2-Bromtiofen har använts vid elektrokemisk reduktion av ett antal mono- och dihalotiofener vid kolkatoder i dimetylformamid innehållande tetrametylammonium per klorat genom cyklisk voltammetri och elektrolys med kontrollerad potential.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Bromtiofen har använts för elektrokemisk reduktion av ett antal mono
- och dihalotiofener vid kolkatoder i dimetylformamid innehållande tetrametylammonium per klorat genom cyklisk voltammetri och elektrolys med kontrollerad potential.
Löslighet Ej blandbar
eller svår att blanda i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara mörkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1003-09-4
Molekylformel C4H3BrS
Molekylvikt (g/mol) 163.03
MDL-nummer MFCD00005417
InChI-nyckel TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thienyl bromide, thiophene, 2-bromo, thiophene, bromo, bromothiophene, 2-bromo-thiophene, 2-bromo thiophene, thienyl bromide, 5-bromothiophene, 5-bromo-thiophene, 2-bromanylthiophene
PubChem CID 13851
IUPAC-namn 2-bromtiofen
LEDER BrC1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromothiophene
Smältpunkt <-10 °C
Densitet 1.701
Kokpunkt 149 °C till 152 °C
Flampunkt 58 °C (136 °F)
Brytningsindex 1.586
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2929
Beilstein 104663
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 163.04
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.