Läs mer
2-bromotiofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-bromothiophene |
| CAS | 1003-09-4 |
| Molekylformel | C4 H3 Br S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Thienyl Bromide, NSC 4456 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3BrS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H |
| LEDER | Brc1cccs1 |
| IUPAC-namn | 2-bromotiofenen |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.036 |
| Formel vikt | 161.914 |