Läs mer
2-bromotiofen, TRC
Produktkod. 30338547
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30338547 5 g
1 options
Produktkod. 30338547 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6881855G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-bromothiophene
CAS 1003-09-4
Molekylformel C4 H3 Br S
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Thienyl Bromide, NSC 4456
InChI formel InChI=1S/C4H3BrS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H
LEDER Brc1cccs1
IUPAC-namn 2-bromotiofenen
Molekylvikt (g/mol) 163.036
Formel vikt 161.914