Läs mer
2-bromotiofenol, 97 %
Produktkod. 11359899
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359899 5 g 5g
11369899 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359899 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25537.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
CAS: 6320-02-1 | C6H5ClS | 144,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6320-02-1
MDL-nummer MFCD00004827
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromothiophenol
Densitet 1.604
Kokpunkt 114°C to 116°C (10 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Unpleasant
Molekylformel C6H5ClS
Brytningsindex 1.635
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 2039769
Känslighet Air Sensitive
Synonym 2-chlorothiophenol, o-chlorothiophenol, benzenethiol, 2-chloro, 1-chloro-2-mercaptobenzene, o-chlorobenzenethiol, o-chloromercaptobenzene, chlorothiophenol, benzenethiol, o-chloro, 2-chlorobenzene-1-thiol, 2-chloro thiophenol
InChI-nyckel PWOBDMNCYMQTCE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C(=C1)S)Cl
IUPAC-namn 2-klorbensentiol
Molekylvikt (g/mol) 144.62
PubChem CID 80599
Formel vikt 189.08
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.