Läs mer
2-bromotiofenol, 97 %
Produktkod. 10358690 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10358690 1 g Glasflaska 1g
10541354 10 g Glasflaska 10g
10350644 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10358690 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 221980010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
CAS: 6320-02-1 | C6H5BrS | 189,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6320-02-1
Molekylformel C6H5BrS
Molekylvikt (g/mol) 189.07
MDL-nummer MFCD00004827
InChI-nyckel YUQUNWNSQDULTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothiophenol, o-chlorothiophenol, benzenethiol, 2-chloro, 1-chloro-2-mercaptobenzene, o-chlorobenzenethiol, o-chloromercaptobenzene, chlorothiophenol, benzenethiol, o-chloro, 2-chlorobenzene-1-thiol, 2-chloro thiophenol
PubChem CID 80599
LEDER SC1=CC=CC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Bromothiophenol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.6040g/mL, 1.604
Kokpunkt 114°C to 116°C (10.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel BrC6H4SH
Brytningsindex 1.6345 to 1.6365
Kvantitet 1 g
Beilstein 06, II, 300
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible
IUPAC-namn 2-klorbensentiol
Formel vikt 189.07
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Bromothiophenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.