Läs mer
2-bromotoluen, 99 %
Beskrivning
2-Bromtoluen användes i syntesen av (± )-isokomen. Suzuki-koppling av 2-bromotoluen med fenylboronsyra med palladiumnanopartiklar uppburna på aluminiumoxidbaserade oxider som katalysator har rapporterats. 2-Bromtoluen används vid tillverkning av läkemedel (särskilt för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel; Meklofenaminsyra, Mefenaminsyra) och andra organiska föreningar
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2-Bromtoluen användes i syntesen av (± )-isokomen. Suzuki-koppling av 2-bromotoluen med fenylboronsyra med palladiumnanopartiklar uppburna på aluminiumoxidbaserade oxider som katalysator har rapporterats. 2-Bromtoluen används vid tillverkning av läkemedel (särskilt för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel; Meklofenaminsyra, Mefenaminsyra) och andra organiska föreningar
Löslighet
Löslig i alkohol, eter, aceton och etanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara vid 4 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromotoluene |
| Smältpunkt | -27 °C |
| Densitet | 1.42 |
| Kokpunkt | 179 °C till 181 °C |
| Flampunkt | 78 °C (172 °F) |
| Brytningsindex | 1.556 |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 1904176 |
| Merck Index | 14,1439 |
| Löslighetsinformation | Löslig i alkohol, eter, aceton och etanol. Olöslig i vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.