missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Bromotoluene-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromotoluene-D7 |
| CAS | 1185306-95-9 |
| Molekylformel | C7 D7 Br |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 5-Bromo-6-(methyl-d3)benzene-1,2,3,4-d4, 2-Bromotoluene-d7, 2-Bromotoluene-D7, 2-Bromotoluene-α,α,α,3,4,5,6-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7Br/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(Br)c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-bromo-2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.0776 |
| Formel vikt | 177.0171 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?