Läs mer
2-Bromotriphenylene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromotriphenylene |
| CAS | 19111-87-6 |
| Molekylformel | C18H11Br |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H11Br/c19-12-9-10-17-15-7-2-1-5-13(15)14-6-3-4-8-16(14)18(17)11-12/h1-11H |
| LEDER | Brc1ccc2c3ccccc3c4ccccc4c2c1 |
| IUPAC-namn | 2-bromotriphenylene |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.18 |
| Formel vikt | 306.0044 |