Läs mer
2-Bromovaleric acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromovaleric acid |
| CAS | 584-93-0 |
| Molekylformel | C5H9BrO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9BrO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8) |
| LEDER | CCCC(Br)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-bromopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.03 |
| Formel vikt | 179.9786 |