Läs mer
2-Bromoveratraldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromoveratraldehyde |
| CAS | 55171-60-3 |
| Molekylformel | C9H9BrO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO3/c1-12-7-4-3-6(5-11)8(10)9(7)13-2/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc(C=O)c(Br)c1OC |
| IUPAC-namn | 2-bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.07 |
| Formel vikt | 243.9735 |