Läs mer
(2-Bromovinyl)benzene, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31025009
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31025009 5 g
31022033 25 g
31018287 100 g
31015297 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31025009 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1164685g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Bromovinyl)benzene
CAS 103-64-0
Molekylformel C8H7Br
MDL-nummer MFCD00000185
Kvantitet 5 g
LEDER Br/C=C/C1=CC=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 183.05
Procent renhet 95%