Läs mer
2-Butanethiol, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15834061
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15834061 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 15834061 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8018180250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-53-1
Kvalitet Research
Molekylformel CH3CH2CH(SH)CH3
Molekylvikt (g/mol) 90.19
Specifikationer
Smältpunkt -165°C
Densitet 0.83 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 82°C to 88°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00004865
Kvantitet 250 mL
Synonym 2-Butanethiol, sec-Butyl mercaptan, 1-Methyl-1-propanthiol, 2-Butanethiol