Läs mer
(+/-)-2-Butanol, 99%
Description
(± )-2-Butanol används ofta som lösningsmedel för hushållsrengöringsmedel och färgborttagningsmedel. Det används också i parfymer och artificiella smakämnen. Det spelar en viktig roll i utvinningen av fiskmjöl för att producera fiskproteinkoncentrat. Det är involverat i produktionen av fruktessenser. Det spelar en viktig roll i förestringen av ättiksyra. Det är användbart för derivatisering av klorerade hydroxifuranoner. Det används också som en prekursor för metyletylketon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
(^+)-2-Butanol används ofta som lösningsmedel för hushållsrengöringsmedel och färgborttagningsmedel. Det används också i parfymer och konstgjorda smakämnen. Det spelar en viktig roll i utvinningen av fiskmjöl för att producera fiskproteinkoncentrat. Det är involverat i produktionen av fruktessenser. Det spelar en viktig roll i förestringen av ättiksyra. Det är användbart för derivatisering av klorerade hydroxifuranoner. Det används också som en prekursor för metyletylketon.
Löslighet
Blandbar med metanol och dietyleter. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (+/-)-2-Butanol |
| Smältpunkt | -115 °C |
| Densitet | 0.808 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Flampunkt | 26 °C |
| Odör | Sött |
| Brytningsindex | 1.397 |
| UN-nummer | UN1120 |
| Beilstein | 1718765 |
| Merck Index | 14,1541 |
| Show More |
Safety and Handling
- (+/-)-2-Butanol
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Butanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.