Läs mer
(+/-)-2-Butanol, 99%
Produktkod. 11432948
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432948 2500 mL 2500ml
11384569 100 mL 100ml
11422948 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432948 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18658.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 SEK
    999.65 SEK / 2500ml
    Save 195.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74,12 g/mol
(± )-2-Butanol används ofta som lösningsmedel för hushållsrengöringsmedel och färgborttagningsmedel. Det används också i parfymer och artificiella smakämnen. Det spelar en viktig roll i utvinningen av fiskmjöl för att producera fiskproteinkoncentrat. Det är involverat i produktionen av fruktessenser. Det spelar en viktig roll i förestringen av ättiksyra. Det är användbart för derivatisering av klorerade hydroxifuranoner. Det används också som en prekursor för metyletylketon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(^+)-2-Butanol används ofta som lösningsmedel för hushållsrengöringsmedel och färgborttagningsmedel. Det används också i parfymer och konstgjorda smakämnen. Det spelar en viktig roll i utvinningen av fiskmjöl för att producera fiskproteinkoncentrat. Det är involverat i produktionen av fruktessenser. Det spelar en viktig roll i förestringen av ättiksyra. Det är användbart för derivatisering av klorerade hydroxifuranoner. Det används också som en prekursor för metyletylketon.
Löslighet
Blandbar med metanol och dietyleter. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-92-2
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00004569
InChI-nyckel BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC-namn butan-2-ol
LEDER CCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-2-Butanol
Smältpunkt -115 °C
Densitet 0.808
Kvantitet 2500 mL
Flampunkt 26 °C (79 °F)
Odör Sött
Brytningsindex 1.397
UN-nummer UN1120
Beilstein 1718765
Merck Index 14,1541
Kokpunkt 98 °C till 101 °C
Löslighetsinformation Blandbar med metanol och dietyleter. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 74.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (+/-)-2-Butanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Butanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.