Läs mer
2-Butanol, vattenfritt, 99 %
Produktkod. 11379468
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11379468 250 mL 250ml
11389468 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379468 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043315.AK
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Hygroskopisk; H2O <0,01 % | CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74,12 g/mol
2-Butanol används ofta som lösningsmedel för hushållsrengöringsmedel och färgborttagningsmedel. Det används också i parfymer och konstgjorda smakämnen. Det spelar en viktig roll i utvinningen av fiskmjöl för att producera fiskproteinkoncentrat. Det är involverat i produktionen av fruktessenser. Det spelar en viktig roll i förestringen av ättiksyra. Det är användbart för derivatisering av klorerade hydroxifuranoner. Det används också som en prekursor för metyletylketon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-92-2
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00004569
InChI-nyckel BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC-namn butan-2-ol
LEDER CCC(C)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Butanol
Smältpunkt −115 °C
Namnnotering H2O <0,01 %
Färg Färglös
Utseende Färglös vätska
Densitet 0,808 g/cm3 vid 20 °C
Kvantitet 250 mL
Flampunkt 26 °C (79 °F)
Tändpunkt 390 °C (734 °F)
Odör Alkoholliknande
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.397
Analysprocentintervall 99%
Ångtryck 17,3 hPa (13 mm Hg) vid 20 °C
Beilstein 1718765
Kokpunkt 98 °C till 101 °C
Löslighetsinformation Blandbar med metanol och dietyleter. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 74.12
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Butanol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Butanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.