Läs mer
2-Butanol, Solstice
Produktkod. 15612510
Change view
Kvantitet:
30 kg
Förpackning:
Burk i rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
30kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15612510 30 kg Burk i rostfritt stål 30kg
1 options
Produktkod. 15612510 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 2412630KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6555.00 SEK
    5462.15 SEK / 30kg
    Save 1092.85 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butanol
CAS 78-92-2
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0.81 g/cm3
Kvantitet 30 kg
Flampunkt 24 °C
Förpackning Burk i rostfritt stål
Molekylformel C4H10O
MDL-nummer MFCD00004569
UN-nummer UN1120
Beilstein 773649
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
Kokpunkt 99 °C
InChI-nyckel BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
LEDER CCC(C)O
IUPAC-namn butan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 74.12
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
Formel vikt 74.12
Procent renhet >99%
Kvalitet Prestanda