Läs mer
2-Butanol, puriss. P.A., Reag. Ph. Eur., ≥99,5 % (GC), Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15671700
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15671700 1 L Glasflaska 1 L
15691700 250 mL Glasflaska 250ml
15681700 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15671700 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 194401L
 Begränsad artikel
I lager
Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC)
  • Solstice har över 200 års historia av att producera kemikalier med hög renhet
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-92-2
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00004569
InChI-nyckel BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC-namn butan-2-ol
LEDER CCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butanol
Smältpunkt -115 °C
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
Färg Färglös
Densitet 0,808 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.098
Flampunkt 24 °C (80,6 °F)
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex n20/D 1.397
Linjär formel CH3CH2CH(OH)CH3
Ångtryck 12,5 mmHg (20 °C)
UN-nummer UN1120
Beilstein 773649
Kokpunkt 99 °C
Formel vikt 74,12 g/mol
Procent renhet ≥99,5 % (GC)
Kvalitet puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Butanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: butan-2-ol