Läs mer
2-Butanol, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Produktkod. 15637700 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15637700 1 L Glass Bottle 1 L
15647700 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
15667700 6 x 1 L Glass Bottle Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15637700 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer B859191L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-92-2
Molekylformel C4H10O
Molekylvikt (g/mol) 74.12
MDL-nummer MFCD00004569
InChI-nyckel BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC-namn butan-2-ol
LEDER CCC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butanol
pH neutral
Smältpunkt -115°C
Färg Colorless
Densitet 0.808g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.098
Flampunkt 27°C (80.6°F)
Tändpunkt 761°F
Odör Characteristic
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Linjär formel CH3CH2CH(OH)CH3
Ångtryck 12.5mmHg (20°C)
UN-nummer UN1120
Beilstein 773649
Kokpunkt 98°C
Formel vikt 74.12g/mol
Procent renhet ≥99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Butanol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.