missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Butanol, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butanol |
| Smältpunkt | -115°C |
| CAS | 78-92-2 |
| Densitet | 0.81 g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Molekylformel | CH3CH(OH)CH2CH3 |
| MDL-nummer | MFCD00004569 |
| Synonym | 2-Butanol, sec-Butyl alcohol, 2-Butanol |
| Kokpunkt | 99°C to 102°C/1013 hPa |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.12 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?