Läs mer
2-Butanol, Supelco™
Beskrivning
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butanol |
| Smältpunkt | -115°C |
| Densitet | 0.81 g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 1 L |
| MDL-nummer | MFCD00004569 |
| Synonym | 2-Butanol, sec-Butyl alcohol, 2-Butanol |
| Kokpunkt | 99°C to 102°C/1013 hPa |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.