missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Butanone-1,1,1,3,3-d5, CDN

Produktkod. 30320101
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30320101 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320101 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND02931G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Butanone 1,1,1,3,3-d5
CAS 24313-50-6
Molekylformel C4 2H5 H3 O
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Butanone-1,1,1,3,3-d5 (6 CI,8 CI,9 CI), 2-Butanone-d5
InChI formel InChI=1 S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2D3,3D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])C
IUPAC-namn 1,1,1,3,3-pentadeuteriobutan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 77.14
Formel vikt 77.0889 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.