Läs mer
2-Butanon 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butanone |
| CAS | 78-93-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Butanone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C4 H8 O |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Butanon, Ethylmethylketon, Methylethylketon, MEK |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(=O)C |
| Visa mer |