Läs mer
2-Butanone 2,4-Dinitrophenylhydrazone-3,5,6-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butanone 2,4-Dinitrophenylhydrazone-d3 |
| CAS | 259824-58-3 |
| Molekylformel | C10 D3 H9 N4 O4 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 2-Butanone D3 (phenyl D3) 2,4-Dinitrophenylhydrazone, 2-Butanone, (4,6-dinitrophenyl-2,3,5-d3)hydrazone (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H12N4O4/c1-3-7(2)11-12-9-5-4-8(13(15)16)6-10(9)14(17)18/h4-6,12 H,3H2,1-2H3/b11-7+/i4D,5 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(c1N\N=C(/C)\CC)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-[(E)-butan-2-ylideneamino]-2,3,5-trideuterio-4,6-dinitroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.245 |
| Formel vikt | 255.105 g/mol |
| Visa mer |