missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Butanone-4,4,4-d3, CDN

Produktkod. 30312606
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30312606 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30312606 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND24020.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Butanone 4,4,4-d3
CAS 53389-26-7
Molekylformel C4 D3 H5 O
Kvantitet 0.1 g
Synonym Butanone D3 (4,4,4 D3), 2-Butanone-4,4,4-d3, 2-Butanone D3 (4,4,4-D3)
InChI formel InChI=1 S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])CC(=O)C
IUPAC-namn 4,4,4-trideuteriobutan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 75.1242
Formel vikt 75.0763 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.