Läs mer
Solstice 2-Butanon
Product Code. 15935470
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
45 L
Unit Size:
45 L
Product Code. Kvantitet Unit Size
15935470 45 L 45 L
1 options
Product Code. 15935470 Supplier Solstice Supplier No. 3340745L
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
2-Butanon, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 % (GC).
  • ACS lösningsmedel för allmänt bruk.
  • Prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes.
  • Lämplig för mindre krävande applikationer som rutinmässig isokratisk HPLC.
  • Variationer och minskningsproblem som kan spåras till lösningsmedelskontamination.
  • Alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer.
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Butanone
pH Ingen tillgänglig data
Smältpunkt -87 °C
CAS 78-93-3
Färg Färglös
Densitet 0,805 g/cm3 (20 °C)
Kvantitet 45 L
Flampunkt 11.5 %(V)
Förpackning Returtrumma i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje Puriss. P.A.
Molekylformel C4H8O
Linjär formel C2H5COCH3
Ångtryck 101 hPa (20 °C)
MDL-nummer MFCD00011648
Viskositet 0,423 mPa (15 °C)
UN-nummer UN1193
Beilstein 741880
Synonym Ethyl methyl ketone, MEK, Methyl ethyl ketone
Kokpunkt 79 °C till 81 °C
InChI-nyckel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC(C)=O
IUPAC-namn butan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 72.11
Procent renhet ≥99.50%
Kvalitet ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Butanone
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.