Läs mer
2-butanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11377388
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
Produktkod. 11377388
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 031069.M1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72.11 g/mol
2-Butanon används som lösningsmedel och för extraktion inom läkemedelsindustrin. 2-butanon fungerar som oxidant för de iridiumkatalyserade oxidationerna av primära alkoholer. Det är användbart för katalytisk överföringshydrering på MgO.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-93-3
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00011648
InChI-nyckel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC-namn butan-2-one
LEDER CCC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butanone
Smältpunkt -87°C
Färg Färglös
Densitet 0.805 g/mL
Kokpunkt 80°C
Kvantitet 4 x 1 L
Flampunkt -3°C (26°F)
Odör Characteristic
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.379
Linjär formel CH3COCH2CH3
UN-nummer UN1193
Beilstein 741880
Merck Index 14,6072
Löslighetsinformation Miscible with cold water,diethyl ether and acetone.
Formel vikt 72.11
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.