Läs mer
2-Butanon, 99+%, för elektronisk användning (MOS), restfritt
Produktkod. 10113341 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10113341 1 L Glasflaska 1 L
10687934 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10113341 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 327910010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.00 SEK
    626.50 SEK / 1 L
    Save 23.50 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-93-3
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00011648
InChI-nyckel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC-namn butan-2-one
LEDER CCC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butanone
Smältpunkt -87.0°C
Namnnotering Residue Free
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Densitet 0.8060g/mL, 0.806
Kvantitet 1 L
Flampunkt −7°C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3780 to 1.3800
Rester efter avdunstning 0.0005% max.
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel C2H5COCH3
Viskositet 0.42 mPa.s (15°C)
Vatten 0.2% max. (Coulometric)
Beilstein 01, IV, 3243
Fieser 01,678
Merck Index 15, 6143
Kokpunkt 80.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, alcohol and ether, miscible with oils
Formel vikt 72.11
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Elektronisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.