Läs mer
2-butanon, ACS-reagens, ≥99 %, Solstice
Produktkod. 15625070
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
20 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Rostfri stålburk
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
2.5 L
20 L
500ml
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15625070 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15615070 500 mL Glasflaska 500ml
15675060 1 L Glasflaska 1 L
15605070 2 L Glasflaska 2 L
15685060 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15695060 20 L Rostfri stålburk 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15625070 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 3604736X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5355.00 SEK
    4013.50 SEK / Paket med 6
    Save 1341.50 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
ACS-reagens,≥ 99,0 %
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt -87 °C
Densitet 0,805 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 6 x 1 L
Flampunkt −3 °C (26,6 °F)
Infrarött spektrum Följer strukturen
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex n20/D 1.379
Kokpunkt 80 °C