Läs mer
2-butanon, ACS-reagens, ≥99 %, Solstice
Produktkod. 15675060
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
20 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Rostfri stålburk
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
2.5 L
20 L
500ml
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15675060 1 L Glasflaska 1 L
15615070 500 mL Glasflaska 500ml
15605070 2 L Glasflaska 2 L
15685060 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15625070 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15695060 20 L Rostfri stålburk 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15675060 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 3604731L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00 SEK
    767.18 SEK / 1 L
    Save 257.82 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
ACS-reagens,≥ 99,0 %
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt -87 °C
Densitet 0,805 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 1 L
Flampunkt −3 °C (26,6 °F)
Infrarött spektrum Följer strukturen
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex n20/D 1.379
Kokpunkt 80 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Butanone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: butanone